Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA polymeras, DNA-free
Produktkod. 16325062
Change view
Antal reaktioner:
2000 reaktioner
400 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
16325062 2000 reaktioner
16315062 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16325062 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15966025
Tidsbegränsade erbjudanden på utvalda basprodukter inom molekylärbiologi
Använd kampanjkoden 27945
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen Platina Taq DNA polymeras, DNA-free , tillverkas genom att använda ett nytt, slutet engångssystem tillsammans med stränga kvalitetskontrolltestning för att minimera risken för kontaminering med bakteriellt och mänskligt DNA.
Invitrogen PlatinaTaq DNA polymeras, DNA-free , tillverkas genom att använda ett nytt, slutet engångssystem tillsammans med stränga kvalitetskontrolltestning för att minimera risken för kontaminering med bakteriellt och mänskligt DNA. Detta enzym är ett idealiskt val för PCR-baserade applikationer som kräver hög känslighet utan falskt positiva resultat från reagensburen kontaminering. Detta DNA-free enzym ger samma höga prestandanivå och lot-till-lot-konsistens som standard PlatinumTaq DNA-polymeras.
PlatinaTaq DNA polymeras, DNA-free , är en rekombinantTaq polymeras komplexbundet med en patentskyddad antikropp som blockerar polymerasaktivitet vid rumstemperatur och dissocierar efter det initiala denatureringssteget vid 94 °C. Denna automatiska varmstart ger ökad känslighet, specificitet och utbyte, samtidigt som den tillåter bekväm reaktionsmontering vid rumstemperatur. Precis som medTaq DNA-polymeras, platinaTaq DNA polymeras, DNA-free har en –icke-templatberoende terminal transferasaktivitet som adderar en 3'-deoxiadenosin till produktändar och har en 5'- till 3'-exonukleasaktivitet.
Funktioner
  • Certifierad låg DNA-kontaminationsnivå (≤ 0,01 kopia av bakteriellt gDNA per enzymenhet)
  • Förtroende för kvalitativ och kvantitativ detektion av mikroorganismer med låg förekomst på grund av signalfrånvaro med PCR-kontroller utan mall/reagens
  • Samma prestanda som PlatinumTaq DNA-polymeras tillverkat med konventionell process
Användningsområden
  • Amplifiering av DNA från komplexa genomiska och virala mallar
  • Varmstart PCR
  • RT-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring •PlatinaTaq DNA polymeras, DNA-free , 5 x 100μ L
• 10X PCR-buffert (utan magnesium), DNA-free 5 x 1,25 ml
• 50 mM MgCl2 , DNA-free (2 x 1 ml)
Förvaras vid -°20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Platinum Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp TaqDNA-polymeras
Kvantitet 5 x 500 enheter
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA