Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ Taq Green Hot Start DNA-polymeras
Produktkod. 15420574
Change view
Kvantitet:
600 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420574 600 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15420574 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11966034
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen PlatinaTaq Green Hot Start DNA Polymerase ger platinaTaq DNA-polymeras med en 10X grön PCR-buffert.
Invitrogen PlatinaTaq Green Hot Start DNA Polymerase ger platinaTaq DNA-polymeras och en 10X grön PCR-buffert. PlatinaTaq DNA-polymeras är ett bekvämt och tillförlitligt varmstartat termostabilt DNA-polymeras för PCR som ger ökad specificitet jämfört medTaq DNA-polymeras. Enzymets varmstartsegenskap tilldelas av termolabila monoklonala antikroppar som återgerTaq DNA-polymeras inaktivt fram till det initiala PCR-denatureringssteget, vilket förhindrar förlängningen av icke-specifikt hybridiserade primrar och förbättrar produktutbytet.
PlatinaTaq DNA-polymeras är en rekombinantTaq DNA-polymeras komplexbundet med patenterade platinaantikroppar. Antikropparna dissocierar under det initiala PCR-denatureringssteget och DNA-polymeraset återtar sin fulla aktivitet. Precis som medTaq DNA-polymeras, platinaTaq DNA-polymeras har en icke-templat-beroende terminal transferasaktivitet som tillför en 3'-deoxiadenosin till produktändar och har en 5'- till 3'-exonukleasaktivitet.
PlatinaTaq Green Hot Start DNA Polymerase är försedd med grön PCR-buffert som innehåller ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen och möjliggör direkt gelladdning av PCR-produkter. Den valfria KB Extender som används med PlatinumTaq DNA-polymeras möjliggör mer mångsidighet i PCR-analyser med långa eller GC-rika amplikoner. Använd platinaTaq Green Hot Start DNA-polymeras för amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar, såväl som i RT-PCR.
Funktioner
  • Hög specificitet och ökad avkastning med antikroppsmedierad hot-start PCR
  • Bekväm rumstemperatur reaktionsinställning
  • Direkt gelladdning med grön PCR-buffert
  • Mångsidig formulering för ett brett spektrum av amplikoner
Anteckningar
  • Nästa generations enzym Platinum IITaq Hot-start DNA Polymerase rekommenderas för överlägsen prestanda.
  • Platina IITaq Hot-Start DNA Polymerase är designad för universell primer-annealing och snabb, enkel PCR med sin unika kombination av innovativ buffert, högpresterande konstrueradTaq DNA-polymeras och överlägsen hot-start-teknik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •PlatinaTaq DNA-polymeras, 120μ L
• 10X grön PCR-buffert (utan magnesium), 3 x 1,25 ml
• 50 mM MgCl2 , 1,25 ml
• KB Extender, 1,25 mL
Förvaras vid -°20 C i en icke-frostfri frys.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Platinum Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Kvantitet 600 reaktioner
Frakt skick Torr is
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 600 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre