Läs mer
Platina, Teknisk, Metalltråd, 0,5 mm, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11468752 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 cm
50 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
100cm
10cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468752 100 cm 100cm
10477260 10 cm 10cm
10191430 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468752 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/3640/87
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
Molekylformel Pt
Molekylvikt (g/mol) 195.08
InChI-nyckel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-namn platina
LEDER [Pt]
Specifikationer
Färg Silver
CAS 6-4-7440
Smältpunkt 1772 °C
Kokpunkt 3827 °C
Kvantitet 100 cm
Förpackning Plastkruka med pulver
Form Solid
MDL-nummer MFCD00011179
Formel vikt 195,08 g/mol