Läs mer
Platinatråd, 0,5 mm (0,02 tum) dia, glödgat, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339418
Kvantitet:
500 cm
Förpackningsstorlek:
500cm
Produktkod. 11339418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043288.CC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7440-06-4
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6-4-7440
Kvantitet 500 cm
Procent renhet 99.95%