Läs mer
Platinattråd, 0,5 mm (0,02 tum) diameter, hård, 99,95 % (metallbas)
Produktkod. 11391368
Change view
Kvantitet:
25 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
100cm
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391368 100 cm 100cm
11381368 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010286.BY
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Form: Cirka 4,21 g/m; Temper: som draget | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-4-7440
Molekylformel Pt
Molekylvikt (g/mol) 195.08
MDL-nummer MFCD00011179
InChI-nyckel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-namn platina
LEDER [Pt]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Platinum
Färg Vitt
Namnnotering Hårt
Utseende Silvrigt vit tråd
Densitet 21,45 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 100 cm
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,95 % (metallbaserad bas)
Form Tråd
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.