Läs mer
Platinum wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, 99.95% (metals basis)
Produktkod. 11301378
Change view
Kvantitet:
500 cm
Förpackningsstorlek:
500cm
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301378 500 cm 500cm
1 options
Produktkod. 11301378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010286.CC
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-06-4
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6-4-7440
Kvantitet 500 cm
Procent renhet 99.95%