Läs mer
S Murray and Co™ Platinum Wire Holder
Produktkod. 12794406
Change view
Material:
Aluminiumlegering
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12794406 Aluminiumlegering Paket med 5
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12794406 Leverantör S Murray and Co™ Leverantörsnummer L112/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 SEK
    140.47 SEK / Paket med 5
    Save 100.53 SEK
    41% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Use this wire holder for inoculation wire or platinum wire up to 0.56mm in diameter. S Murray™ Platinum Wire Holders are fully guaranteed in normal use and subject to stringent quality inspection procedures.
  • 200mm
  • Pack of 10
Specifikationer
Längd (metrisk) 200 mm
Material Aluminiumlegering
Produkttyp Wire Holder