Läs mer
VEE GEE Plato Hydrometer med termometer
Produktkod. 17896573
Brix sortiment:
0 till 32° Platon
0 till 8,5° Platon
15,5 till 24° Platon
7,5 till 16° Platon
Produktkod. 17896573
Brand: VEE GEE 6614TS8
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Plato Hydrometer med termometer är kalibrerad för att visa koncentrationen av extrakt i viktprocent i bryggeri vört.
  • Kalibrering för användning vid 20 °C/68 °F
  • Termometer fylld med SafetyBLUE vätska
Specifikationer
Typ Platon Hydrometer
Ökar 0,5°
Längd (metrisk) 38 cm
Brix sortiment 0 till 32° Platon
Material Glas
Temperaturområde (engelska) 30 °F till 120 °F
Temperaturområde (metriskt) -6,667 °C till +54,4 °C
Standardiseringstemperatur 20 °C (68 °F)