missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Platonin Diiodide, TRC

Produktkod. 30418514
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418514 100 mg
30422296 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30418514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP578210100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3571-88-8
Molekylformel C38H61I2N3S3
Molekylvikt (g/mol) 909.91
Synonym 4,4'-Dimethyl-3,3'-di-n-heptyl-8-[2-(4-methyl-3-n-heptylthiazole)]2,2'-dicarbocyanin diiodide, 4,4'-Dimethyl-3,3'-dihepthyl-8-[2-(4-methyl-3-heptylthiazole)]-2,2'-dicarbocyanine diiodide, 4,4'-Dimethyl-3,3'-diheptyl-8-[2-(4-methyl-3-heptylthiazole)]-2,2'-dicarbocyanine diiodide, Kankohso 101, NK 19, Photosensitizer 101, Platonin J, Platonin Diiodide, Platonin Iodide, 2,2'-[3-[2-(3-Heptyl-4-methyl-4-thiazolin-2-ylidene)ethylidene]propenylene]bis[3-heptyl-4-methyl-thiazolium Diiodide
IUPAC-namn 2-[3,5-bis(3-heptyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienylidene]-3-heptyl-4-methyl-1,3-thiazole;diiodide
LEDER [I-].[I-].CCCCCCCN1C(=CSC1=CC=C(C=Cc2scc(C)[n+]2CCCCCCC)c3scc(C)[n+]3CCCCCCC)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Platonin Diiodide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C38H61N3S3.2HI/c1-7-10-13-16-19-26-39-32(4)29-42-36(39)24-22-35(38-41(34(6)31-44-38)28-21-18-15-12-9-3)23-25-37-40(33(5)30-43-37)27-20-17-14-11-8-2;;/h22-25,29-31H,7-21,26-28H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Formel vikt 909.2117
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.