Läs mer
Plazomicin Sulfate (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Plazomicin Sulfate |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H48N6O10.H2O4S/c1-25(37)11-38-24(18(35)21(25)29-2)41-20-15(31-22(36)16(33)5-6-26)9-14(28)19(17(20)34)40-23-13(27)4-3-12(39-23)10-30-7-8-32;1-5(2,3)4/h3,13-21,23-24,29-30,32-35,37H,4-11,26-28H2,1-2H3,(H,31,36);(H2,1,2,3,4)/t13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20+,21-,23-,24-,25+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 690.3106 |