Läs mer
R&D Systems™ PLCL2 Recombinant Protein Antigen
Produktkod. 18333153
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18333153 100 μg
1 options
Produktkod. 18333153 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP317912PEP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 23228
Molekylvikt (g/mol) M.W. Theoretical: 25 kDa
Kvantitet 100 μg
Förvaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias EC 3.1.4.11, FLJ13484, inactive phospholipase C-like protein 2, KIAA1092PLCE2, phospholipase C, epsilon 2, Phospholipase C-epsilon-2, Phospholipase C-L2, phospholipase C-like 2, PLC-epsilon-2, PLC-L(2), PLC-L2
Gensymbol PLCL2
Forskningskategori Signal Transduction
Produktlinje Novus
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PLCL2