missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PLCXD1 Antibody (OTI2D7), PE, Novus Biologicals™

Produktkod. 30025984 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30025984 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30025984 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP273458PE

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

PLCXD1 Monoclonal antibody specifically detects PLCXD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PLCXD1
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI2D7
Konjugera PE
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry
Formulering PBS
Gene Alias FLJ11323, phosphatidylinositol-specific phospholipase C, X domain containing 1, PI-PLC X domain-containing protein 1
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human PLCXD1(NP_060860) produced in E.coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55344
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.