Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ M3-certifierade masker i plisséstil med öronöglor
:
Bredd: 230 mm
Beskrivning
- Utmärkt bakterie- och partikelfiltrering för att undvika kontaminering.
- Lämplig för användning i ISO 3 eller högre renrumsmiljöer och laboratorier, och försedda med teknisk information för att påvisa regelefterlevnad.
- Finns som vita, icke-sterila ansiktsmasker med intuitiva och bekväma öronbyglar.
- Tillverkad av ett ytterskikt av polyetenfilm med låg ludd för förbättrat skydd.
- Innehåller ingen naturgummilatex eller silikon, vilket minskar risken för hudirritation för bäraren.
- Maskerna är 23 cm stora.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Material | PET |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Plisserad |
| Renrumsklass | Klass 1 (ISO 3) |
| Inkluderar | Öronöglor |
| Modell | 62451 |
| Bredd (metrisk) | 230 mm |