missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pleconaril-d8 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pleconaril-d8 (Major) |
| CAS | 1346602-36-5 |
| Molekylformel | C18H10D8F3N3O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole-d8, Picovir-d8, VP 63843-d8, Win 63843-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c(c([2H])c(c(OCCCc2onc(C)c2)c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])c3noc(n3)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.4 |
| Formel vikt | 389.1802 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?