Läs mer
Pleconaril, MedChemExpress
Produktkod. 16497978
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16497978 10 mg -
16471296 200 mg 200mg
16463907 50 mg -
16437766 100 mg -
16430448 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497978 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19952
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Pleconaril is a capsid inhibitor used previously to treat enterovirus infections.
Pleconaril is a capsid inhibitor used previously to treat enterovirus infections.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pleconaril
CAS 153168-05-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18F3N3O3
Kvantitet 10 mg
Synonym VP 63843 Win 63843
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (262.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C1=NC(C2=CC(C)=C(OCCCC3=CC(C)=NO3)C(C)=C2)=NO1)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 381.35
Formel vikt 381.35
Procent renhet 99.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus