Läs mer
Pleconaril, Thermo Scientific™
Produktkod. 17525585 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17525585 100 mg
1 options
Produktkod. 17525585 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469221000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pleconaril
CAS 153168-05-9
Kvantitet 100 mg
Smältpunkt 55 °C till 65 °C
Molekylformel C18 H18 F3 N3 O3
Formel vikt 381.35
Fysisk form Pulver
Färg Vit till Beige
Renhet ≥97,5 %