Läs mer
Pleconaril, TRC
Produktkod. 30136080
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136080 10 mg
18021430 50 mg
18042630 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136080 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP58035010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153168-05-9
Molekylformel C18 H18 F3 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 381.35
Synonym 3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Picovir, Pleconaril, VP 63843, Win 63843
IUPAC-namn 3-[3,5-dimetyl-4-[3-(3-metyl-1,2-oxazol-5-yl)propoxy]fenyl]-5-(trifluormetyl)-1,2,4-oxadiazol
LEDER Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pleconaril
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Formel vikt 381.13