missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pleconaril, TRC

Produktkod. 18042630
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18042630 100 mg
30136080 10 mg
18021430 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18042630 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP580350100MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 153168-05-9
Kemiskt namn eller material Pleconaril
Formel vikt 381.13
InChI formel InChI=1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
IUPAC-namn 3-[3,5-dimethyl-4-[3-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Molekylformel C18 H18 F3 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 381.35
LEDER Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
Synonym 3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Picovir, Pleconaril, VP 63843, Win 63843

Specifikationer

Kvantitet 100 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.