missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PLEKHH2 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Produktkod. 18631048 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18631048 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18631048 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP306559PE

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PLEKHH2 Polyclonal antibody specifically detects PLEKHH2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PLEKHH2
Användningsområden Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE
Utspädning Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias KIAA2028, pleckstrin homology domain containing, family H (with MyTH4 domain) member 2, PLEKHH1L
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PLEKHH2 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 130271
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.