missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PLEKHM3 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Produktkod. 18287576 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18287576 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18287576 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP281770R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PLEKHM3 Polyclonal antibody specifically detects PLEKHM3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PLEKHM3
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DAPR, pleckstrin homology domain containing, family M, member 3
Värd art Rabbit
Immunogen PLEKHM3 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human PLEKHM3. The immunogen is located within the last 50 amino acids of PLEKHM3. Amino Acid Squence: RRELQKKQKSFWR
Reningsmetod Peptide affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 389072
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.