Läs mer
Invitrogen™ pLenti6.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektor Kit
Produktkod. 10647015
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10647015 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10647015 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V53306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40660.00 SEK
    34154.40 SEK / Paket med 1
    Save 6505.60 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
pLenti6.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektor Kit
Invitrogen™ s pLenti6.3⁄V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit är en del av vår ViraPower™ HiPerform™ Lentiviral Gateway™ Expression Kit (katalog K5330-00).
De pLenti6.3⁄V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit innehåller Gateway™ -anpassad ViraPower™ HiPerform™ lentiviral expressionsvektor, pLenti6.3⁄V5-DEST™ för enkel rekombinationsbaserad kloning och högnivåuttryck av en målgen i delande och icke-delande däggdjursceller. De pLenti6.3⁄V5-DEST™ vektorn är utrustad med två genetiska nyckelelement, vilket gör den till en HiPerform™ vektor: Woodchuck Posttranscriptional Regulatory Element (WPRE) och den centrala Polypurine Tract (cPPT)-sekvensen från HIV-1-integrasgenen för att producera minst 4-faldig ökning av proteinuttryck jämfört med vektorer som saknar dessa element.
Fördelar
  • Stabilt uttryck
  • Långsiktiga experiment
  • Exakt titer av funktionellt virus
  • Flexibel och mångsidig Gateway™ rekombinationskloningsteknik
    Nyckelfunktioner
  • HiPerform™ WPRE- och cPPT-element
  • CMV-promotor
  • V5-epitoptagg vid C-terminalen
  • Val av blasticidin
    Kit innehåller
  • En lacZ-vektor som en positiv kontroll, pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ
  • Stbl3™ kompetenta celler
    Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för någon terapeutisk eller diagnostisk användning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
    Leveranstyp Lentiviral
    Promotor CMV
    Produkttyp Kit, vektor
    Urvalsagent (eukaryot) Blasticidin
    Innehåll och lagring Vektorsats (ruta 1)
    pLenti6.3⁄V5-DEST™ (150 ng ⁄μL): 6μ g, lagra vid -°20 C
    pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ Kontrollvektor (500 ng ⁄μL): 10μ g, lagra vid -20 °C
    En Shot™ Stbl3™ Kemiskt kompetent E. coli (ruta 2)
    Stbl3™ Celler: 21 x 50μ L, lagra vid -°80 C
    pUC19 kontroll-DNA (10 ⁄μpg L): 50μ
    L, lagra vid -80 °C S.OC Medium: 6 mL, förvara vid -80 °C
    Kloningsmetod Inkörsport
    Kvantitet 1 kit
    Vektor pDEST, pLenti
    Produktlinje Gateway, HiPerform, ViraPower
    För användning med (applikation) Viralt uttryck