Läs mer
Invitrogen™ pLenti6.3/V5™-TOPO™ TA Cloning™ Utrustning
Produktkod. 10276743
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10276743
Brand: Invitrogen™ K531520
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
pLenti6.3/V5™-TOPO™ TA Cloning™ Utrustning
Invitrogen's™ pLenti6.3 ⁄V5 -™TOPO ™Cloning Kit är en del av vår ViraPower™ HiPerform™ Lentiviralt uttryckssystem (katalog K5310-00).
De pLenti6.3⁄V5™-TOPO™ -TA Cloning Kit innehåller TOPO™ - anpassad ViraPower™ HiPerform™ lentiviral expressionsvektor, pLenti6.3⁄V5™-TOPO™ för snabb PCR-baserad kloning och högnivåuttryck av en målgen i delande och icke-delande däggdjursceller. De pLenti6.3⁄V5™-TOPO™ vektorn är utrustad med två genetiska nyckelelement, vilket gör den till en HiPerform™ vektor: Woodchuck Posttranscriptional Regulatory Element (WPRE) och den centrala Polypurine Tract (cPPT)-sekvensen från HIV-1-integrasgenen för att producera minst 4-faldig ökning av proteinuttryck jämfört med vektorer som saknar dessa element.
Fördelar
  • Stabilt uttryck
  • Långsiktiga experiment
  • Exakt titer av funktionellt virus
  • 5 minuter, högeffektiv TOPO™ PCR-kloning i tre enkla steg
    Nyckelfunktioner
  • HiPerform™ WPRE- och cPPT-element
  • CMV-promotor
  • V5-epitoptagg vid C-terminalen
  • Blasticidin urval
    Kit innehåller
  • En lacZ-vektor som en positiv kontroll, pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ™
  • Stbl3™ kompetenta celler
    Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för någon terapeutisk eller diagnostisk användning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Celltyp Kompetent cell
    Kloningsmetod TOPO-TA
    Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
    Innehåll och lagring TOPO™ TA Cloning Reagens (ruta 1)
    pLenti6.3?V5™-TOPO™ (5-10 ⁄μng L): 20μ L, -°20 C
    pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ™ Kontrollvektor (0,5 μg ⁄μL): 20 μL, -20 C °10
    X PCR-buffert: 100μ L, -20 °C
    dNTP-blandning: 10μ L, -°20 C
    saltlösning: 50μ L, -20 °C
    CMV Forward Primer (100 ng ⁄μL): 20μ L, -20 °C
    V5 (C-term) Reverse Primer (100 ng ⁄μL): 20μ L, -20 °C
    kontroll PCR-mall (50 ng ⁄μL): 10μ L, -20 °C
    Control PCR Primers (100 ng ⁄μL): 10μ L, vardera -20 °C
    Sterilt vatten: 1 mL
    En Shot™ Stbl3™ Kemiskt kompetent E. coli (ruta 2)
    Stbl3™ Celler: 21 x 50μ L, -°80 C
    pUC19 kontroll-DNA (10 ⁄μpg L): 50μ
    L, -80 °C S.OC Medium: 6 ml, -80 °C
    Leveranstyp Lentiviral
    Formatera Sats
    Uttryckssystem ViraPower™ HiPerform™ Lentivirala uttryckssystem
    För användning med (applikation) Proteinuttryck
    Nyckelfunktioner Viralt uttryck
    Produktlinje HiPerform , TOPO , ViraPower
    Produkttyp Kloningssats
    Promotor CMV
    Protein Tag V5 Epitope Tag
    Kvantitet 1 kit
    Urvalsagent (eukaryot) Blasticidin
    Selection Marker Promoter SV40 Promotor
    Vektor pLenti, TOPO-TA Vector