Läs mer
Invitrogen™ pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektor Kit
De pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit innehåller Gateway™ -anpassad ViraPower™ HiPerform™ lentiviral expressionsvektor, pLenti7.3/V5-DEST™ för enkel rekombinationsbaserad kloning och högnivåuttryck av en målgen i delande och icke-delande däggdjursceller.
Brand: Invitrogen™ V53406
Description
De pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit innehåller Gateway™ -anpassad ViraPower™ HiPerform™ lentiviral expressionsvektor, pLenti7.3/V5-DEST™ för enkel rekombinationsbaserad kloning och högnivåuttryck av en målgen i delande och icke-delande däggdjursceller. De pLenti7.3/V5-DEST™ vektorn är utrustad med två genetiska nyckelelement, vilket gör den till en HiPerform™ vektor: Woodchuck Posttranscriptional Regulatory Element (WPRE) och den centrala Polypurine Tract (cPPT)-sekvensen från HIV-1-integrasgenen för att producera minst 4-faldig ökning av proteinuttryck jämfört med vektorer som saknar dessa element. Dessutom möjliggör vektorn en noggrann bestämning av titern för funktionellt lentivirus på bara två dagar med användning av Emerald Green Fluorescent Protein (EmGFP).
Fördelar
- Övergående uttryck
- Kortvariga experiment
- Screening med hög genomströmning
- 2 dagars titer av funktionellt virus med EmGFP
- Flexibel och mångsidig Gateway™ rekombinationskloningsteknik
Nyckelfunktioner
- WPRE (Woodchuck Posttranscriptional Regulatory Element) från woodchuck hepatitvirus, tillåter ökat transgenuttryck och cPPT (Polypurine Tract) från HIV-1 integrasgenen, ökar kopiantalet av lentivirus som integreras i värdgenomet
- Humant cytomegalovirus (CMV) omedelbar tidig promotor för att kontrollera högnivåuttryck av genen av intresse
- SV40-promotor som driver uttryck av EmGFP
- Emerald Green Fluorescent Protein (EmGFP) möjliggör enkel bestämning av lentivirala titrar genom flödescytometri och övervaka transducerade celler.
Kit ingår
- pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektor låda
- En Shot™ Stbl3™ kemiskt kompetent E. coli (kat. nr. C7373-03)
Relaterade SKU:er
- 293FT celllinje (kat. nr. R70007)
- ViraPower™ Lentiviral Support Kit (K4970-00)
- ViraPower™ Lentiviral förpackningsblandning (K4975-00)
- Lipofectamine™ 2000 (11668-019, 11668-027)
Specifications
Konstitutiv | |
Liquid | |
CMV | |
GFP (EmGFP) | |
pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektor Kit • pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ Vektor (150 ng/μ L), 40μ L • pLenti7.3/V5-GW/lacZ kontrollvektor (0.5μ g/μ L), 20μ L Förvara vid -°20 C. En Shot™ Stbl3™ Kemiskt kompetenta E. coli box Transformationsreagenser inklusive: • En Shot™ Kompetenta celler, 20 x 50μ L engångsalikvoter • SOC medium • pUC19 supercoiled plasmidkontroll Förvaras vid -80 °C. |
|
Inkörsport | |
pLenti | |
Reporteranalyser, viralt uttryck |
Lentiviral | |
pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit, 1 Kit, Liquid, CMV Promoter, V5 Epitope Tag, GFP Reporter, Lentiviral Delivery Method, Gateway™ Cloning Method, pLenti Vector Type, Constitutive System, Used in Cellular Imaging, Protein Assays and Analysis, Protein Expression | |
Lentiviral uttrycksvektor | |
Hold (Håll) | |
V5 Epitope Tag | |
1 Kit | |
ViraPower™, Gateway™, HIPERFORM™ |