Läs mer
Plerixafor-d4, TRC
Produktkod. 30428381
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428381 10 mg
30419132 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30428381 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP58050210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246819-87-3
Molekylformel C28H50D4N8
Molekylvikt (g/mol) 506.81
Synonym 1,1'-[1,4-(Phenylene-d4)bis(methylene)]bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
LEDER [2H]C(C([2H])=C(CN1CCNCCCNCCNCCC1)C([2H])=C2[2H])=C2CN3CCCNCCNCCCNCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Plerixafor-d4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C28H54N8/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2/i5D,6D,7D,8D
Formel vikt 506.4723