Läs mer
Plerixafor, MedChemExpress
Produktkod. p-200096100
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Produktkod. 16473028
Brand: Medchem Express HY10046
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Plerixafor (AMD 3100) is a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM. Plerixafor, an immunostimulant and a hematopoietic stem cell (HSC) mobilizer, is an allosteric agonist of CXCR7. Plerixafor inhibits HIV-1 and HIV-2 replication with an EC50 of 1-10 nM.
Plerixafor (AMD 3100) is a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM. Plerixafor, an immunostimulant and a hematopoietic stem cell (HSC) mobilizer, is an allosteric agonist of CXCR7. Plerixafor inhibits HIV-1 and HIV-2 replication with an EC50 of 1-10 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Plerixafor
Fysisk form Solid
CAS 110078-46-1
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H54N8
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym AMD 3100 JM3100 SID791
Löslighetsinformation Ethanol : 50 mg/mL (99.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 1 mg/mL (1.99 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(CN2CCCNCCNCCCNCC2)=CC=C(C=C1)CN3CCNCCCNCCNCCC3
Molekylvikt (g/mol) 502.78
Formel vikt 502.78
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.