Läs mer
Plerixafor, Mikromol™
Beskrivning
Plerixafor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Plerixafor |
| CAS | 110078-46-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Plerixafor |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H54 N8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 1,1'-[1,4-phenylenebis(methylene)]bis-, 1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane], 1,1'-Xylyl bis-1.4,8,11 tetraaza cyclotetradecane, AMD 3100, JKL 169, JM 3100, Mozobil, Plerixafor, SDZ SID 791, SID791 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H54N8/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2 |
| LEDER | C(N1CCCNCCNCCCNCC1)c2ccc(CN3CCCNCCNCCCNCC3)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-[[4-(1,4,8,11-tetrazacyclotetradec-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-1,4,8,11-tetrazacyclotetradecane |
| Visa mer |