Läs mer
Plerixafor octahydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Plerixafor octahydrochloride (AMD3100 octahydrochloride) is a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Plerixafor octahydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 155148-31-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H62Cl8N8 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | AMD3100 octahydrochlorideJM3100 octahydrochlorideSID791 octahydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (125.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Visa mer |