Läs mer
Plerixafor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Plerixafor |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H54N8/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2 |
| Formel vikt | 502.4471 |