missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pleuromutilin, MedChemExpress

Produktkod. 16499176
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499176 100 mg
16462396 500 mg
16444937 50 mg
16439278 10 mg
16431708 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16499176 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2301

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Pleuromutilin (Drosophilin B) inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50S ribosomal subunit of bacteria.

Pleuromutilin (Drosophilin B) inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50S ribosomal subunit of bacteria.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pleuromutilin
Fysisk form Powder
CAS 125-65-5
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H34O5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Drosophilin B Mutilin 14-glycolate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (264.20 mM)
LEDER C[C@@H]([C@@H]([C@@](C)(C[C@H]1OC(CO)=O)C=C)O)C(CC[C@H]2C)(CCC3=O)[C@]3([H])C21C
Molekylvikt (g/mol) 378.5
Formel vikt 378.5
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.