Läs mer
Melford Plicamycin
Produktkod. 30018682
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018682 5 mg
30018681 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018682 Leverantör Melford Leverantörsnummer P303000.005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Plicamycin, även känd som mithramycin eller Mithracin, är ett antineoplastiskt antibiotikum som produceras av bakterien Streptomyces plicatus.
Plicamycin, även känd som mithramycin eller Mithracin, är ett antineoplastiskt antibiotikum som produceras av bakterien Streptomyces plicatus. Plicamycin binder till DNA och hämmar både DNA- och RNA-syntes. Det åstadkommer detta genom att binda till de guanin-cytosin (GC)-rika regionerna av DNA, vilket förhindrar transkription av genetisk information till RNA. Som ett resultat störs syntesen av proteiner och andra väsentliga cellulära komponenter.
Plicamycin hämmar aktiviteten hos osteoklaster, de celler som ansvarar för att bryta ner benvävnad. Det stör också funktionen hos vissa transkriptionsfaktorer, såsom Sp1 (specificitetsprotein 1). Transkriptionsfaktorer är proteiner som reglerar transkriptionen av gener. Genom att störa aktiviteten hos transkriptionsfaktorer påverkar plicamycin uttrycket av gener involverade i celltillväxt och differentiering.
Forskare kan använda plicamycin för att undersöka dess effekter på genuttryck, cellcykelreglering och apoptos i cancerceller.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Plicamycin
CAS 18378-89-7
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C52H76O24