Läs mer
BTX™ Tång för mikroplatthanterare med hög genomgående elektroporation
Produktkod. 15791088
Change view
För användning med (utrustning):
BTX Hanterare för höggenomströmning av elektroporationsplattor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15791088 BTX Hanterare för höggenomströmning av elektroporationsplattor Varje
1 options
Produktkod. 15791088 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 5012017
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Tång för hög genomgående elektroporation Microplate Handler är ett tillbehör för att flytta eller byta ut guldkontaktstift.
Funktioner och fördelar:
  • Tillverkad med en specifik mjukgjord tand för att greppa guldkontaktstiften, men inte indraga eller skada integriteten hos spänningskonduktiviteten, dessa tång kommer som standard med High-Throughput plåthanterare, men kan också köpas separat.
Specifikationer
För användning med (utrustning) BTX Hanterare för höggenomströmning av elektroporationsplattor
Kvalitet Allmän precision
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras