missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Plifenat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Plifenate |
| CAS | 21757-82-4 |
| Molekylformel | C10 H7 Cl5 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Benzenemethanol','3,4-dichloro-α-(trichloromethyl)-','1-acetate (ACI), Benzenemethanol','3,4-dichloro-α-(trichloromethyl)-','acetate (9CI), Benzyl alcohol','3,4-dichloro-α-(trichloromethyl)-','acetate (8CI), (±)-Acetofenate, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-2,2,2-trichloroethyl acetate, 2,2,2-Trichloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethyl acetate, Acetofenate, BAY-MEB 6046, Baygon MEB, MB 6046, Penfenate, Plifenate, β,β,β-Trichloro-α-(3,4-dichlorophenyl)ethanol acetate, β,β,β-Trichloro-α-(3,4-dichlorophenyl)ethyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl5O2/c1-5(16)17-9(10(13,14)15)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OC(c1ccc(Cl)c(Cl)c1)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | [2,2,2-trichloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.43 |
| Formel vikt | 333.8889 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?