Läs mer
Tocris Bioscience™ Plitidepsin
Beskrivning
In vitro, it inhibits induction of ornithine decarboxylase (ODC), which is essential for cell transformation and proliferation.
In vivo, daily administration of Plitidepsin on mice affected by Ehrlich carcinoma duplicated the animal life-span and decreased the total number of tumor cells by 70-90%. Plitidepsin also reduces viral SARS-CoV-2 replication in the lungs (mouse).
It is recommended to prepare stock solutions in DMSO.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 137219-37-5 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Mål | DNA, RNA and Protein Synthesis Inhibitors |
| Molekylformel | C57H87N7O15 |
| Renhet | 98% |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.