Läs mer
Abnova™ PLOD2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Beskrivning
- Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-PLOD2 antibody (H00005352-B01) by Western Blots.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | 293T |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Beskrivning | Gene ID: 5352 |
| Genaccessionsnr. | NP_891988.1 |
| Plasmid | pCMV-PLOD2 full-length |
| Kvalitetskontrolltestning | Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-PLOD2 antibody by Western Blots |
| Kvantitet | 100 μL |
| Förvaringsbuffert | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Värd art | Human |
| Produkttyp | procollagen-lysine, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 2 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 100UL PLOD2 293T Cell Transient Overexpression Lys
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Mercaptoethanol