Läs mer
MedChemExpress PLP (139-151)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.34% |
| CAS | 131334-43-5 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1537.79 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 50 mg/mL (32.51 mM) |