Läs mer
PLpro inhibitor, MedChemExpress
Beskrivning
PLpro inhibitor is a potent inhibitor of papain-like protease (PLpro) with an IC50 of 2.6 μM. PLpro inhibitor inhibits SARS-CoV-2 PLpro with an IC50 of 5.0 μM and an EC50 of 21.0 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PLpro inhibitor |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1093070-14-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22N2O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (121.24 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC(NC(C)=O)=CC=C1C)N[C@H](C)C2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2 |
| Visa mer |