Läs mer
BRAND™ PLTconnect™ Programvara
Produktkod. 15510682 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PC USB hamn och pipetter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15510682 PC USB hamn och pipetter Varje
1 options
Produktkod. 15510682 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 703980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00 SEK
    1747.77 SEK / Paket med 1
    Save 52.23 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Programvara för PLT enhet
  • De PLTconnect™ programvara ger dig den extra säkerheten att veta att alla dina testresultat är dokumenterade hela tiden
  • PLTconnect™ sänder testresultat för varje pipett automatiskt och säkert genom USB port på PC:n, lagra dem där i en databas eller som ett testcertifikat
  • Detta innebär att du alltid har tillgång till testresultat för dina pipetter, och kan skriva ut certifikat efter behov
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning Överför automatiskt och säkert testresultat för varje pipett
    För användning med (applikation) Dokumentera testresultat
    För användning med (utrustning) PC USB hamn och pipetter