Läs mer
Hamilton™ Plugg 1/4-28 Trådar 10/pk
Beskrivning
Specifikationsblad
- Anslutning 1– Man 1/4-28
- Anslutning 2– Plugg
- Monteringsmaterial– CTFE
- Maximalt tryck– 87 psi (6 bar)
- Försäljningsmängd– 10 per förpackning
- ID– Plugg
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Tråd |
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Material | CTFE |