Läs mer
SI Analytics™ Anslutningskablar och kontakter
Produktkod. 10001072 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1 m
2 m
5 m
10 m
Typ:
K 1 A
K 10 A
K2X
K5A
L 1 A
L 1 BNC
L 1 N
L 1 NN
L 2 A
Pluggkabelkombination
V 1 H
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Typ unitSize
10001072 1 m L 1 NN Varje
10535553 5 m K 10 A -
10326932 1 m L 1 N Varje
10604671 1 m L 1 BNC Varje
10406812 1 m K 1 A -
10305111 1 m V 1 H Varje
10684661 1 m L 1 A Varje
10466165 2 m L 2 A -
10652832 5 m Pluggkabelkombination -
10152071 2 m K2X -
10559371 10 m K5A -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10001072 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285122489
SI Analytics™ Anslutningskablar och pluggar finns i olika kombinationer av elektrodsockel, instrumentkontakt och kabellängd.
  • Koaxialplugg för pH-, redox-, ammoniak- och natriumkombinationselektroder, pH- och redoxenkelelektroder samt referenselektroder i Plus-serien. L- och LB-seriens pluggar är kompatibla. LB-socklarna matchar färgerna med BlueLine-elektroderna
  • Elektrodplugg för referenselektroder från föregångaren
  • Plugg för konduktivitetsmätceller med temperatursensor och syrgasceller, för äldre modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper 2 x 4 mm Banana Plug
Typ L 1 NN
Inkluderar 1 m koaxialkabel, 2 x 4 mm bananplugg
Längd (metrisk) kabel 1 m