Läs mer
SI Analytics™ Anslutningskablar och kontakter
Handla allt SI Analytics Produkter
Längd (metrisk) kabel:
1 m
10 m
2 m
5 m
Typ:
K 1 A
K 10 A
K2X
K5A
L 1 A
L 1 BNC
L 1 N
L 1 NN
L 2 A
Pluggkabelkombination
V 1 H
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Koaxialplugg för pH-, redox-, ammoniak- och natriumkombinationselektroder, pH- och redoxenkelelektroder samt referenselektroder i Plus-serien. L- och LB-seriens pluggar är kompatibla. LB-socklarna matchar färgerna med BlueLine-elektroderna
- Elektrodplugg för referenselektroder från föregångaren
- Plugg för konduktivitetsmätceller med temperatursensor och syrgasceller, för äldre modeller
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | 4 mm Banana Plug |
| Typ | L 1 N |
| Inkluderar | 1 m koaxialkabel, 4 mm banankontakt |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |