Läs mer
SI Analytics™ Anslutningskablar och kontakter
Produktkod. 10466165 Handla allt SI Analytics Produkter
Längd (metrisk) kabel:
1 m
10 m
2 m
5 m
Typ:
K 1 A
K 10 A
K2X
K5A
L 1 A
L 1 BNC
L 1 N
L 1 NN
L 1 R
L 2 A
Pluggkabelkombination
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10466165
Brand: SI Analytics™ 285122464
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ Anslutningskablar och pluggar finns i olika kombinationer av elektrodsockel, instrumentkontakt och kabellängd.
  • Koaxialplugg för pH-, redox-, ammoniak- och natriumkombinationselektroder, pH- och redoxenkelelektroder samt referenselektroder i Plus-serien. L- och LB-seriens pluggar är kompatibla. LB-socklarna matchar färgerna med BlueLine-elektroderna
  • Elektrodplugg för referenselektroder från föregångaren
  • Plugg för konduktivitetsmätceller med temperatursensor och syrgasceller, för äldre modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Koaxial elektrodkontakt
Typ L 2 A
Inkluderar 2m koaxialkabel, DIN instrumentkontakt
Längd (metrisk) kabel 2 m