Läs mer
SI Analytics™ Anslutningskablar och kontakter
Produktkod. 10652832 Handla allt SI Analytics Produkter
Längd (metrisk) kabel:
1 m
10 m
2 m
5 m
Typ:
K 1 A
K 10 A
K2X
K5A
L 1 A
L 1 BNC
L 1 N
L 1 NN
L 1 R
L 2 A
Pluggkabelkombination
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10652832
Brand: SI Analytics™ 285129841
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ Anslutningskablar och pluggar finns i olika kombinationer av elektrodsockel, instrumentkontakt och kabellängd.
  • Koaxialplugg för pH-, redox-, ammoniak- och natriumkombinationselektroder, pH- och redoxenkelelektroder samt referenselektroder i Plus-serien. L- och LB-seriens pluggar är kompatibla. LB-socklarna matchar färgerna med BlueLine-elektroderna
  • Elektrodplugg för referenselektroder från föregångaren
  • Plugg för konduktivitetsmätceller med temperatursensor och syrgasceller, för äldre modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper VP 6-pole electrode socket
Typ Pluggkabelkombination
Inkluderar VP 6-poligt elektroduttag, 5 m kabel KA 19 (1 koaxial+ 3 sladdar) upp till 130° C, fri ände
Längd (metrisk) kabel 5 m