Läs mer
SI Analytics™ Anslutningskablar och kontakter
Produktkod. 10684661 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1 m
2 m
5 m
10 m
Typ:
K 1 A
K 10 A
K2X
K5A
L 1 A
L 1 BNC
L 1 N
L 1 NN
L 2 A
Pluggkabelkombination
V 1 H
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Typ Förpackningsstorlek
10684661 1 m L 1 A Varje
10001072 1 m L 1 NN Varje
10535553 5 m K 10 A -
10326932 1 m L 1 N Varje
10604671 1 m L 1 BNC Varje
10406812 1 m K 1 A -
10305111 1 m V 1 H Varje
10466165 2 m L 2 A -
10652832 5 m Pluggkabelkombination -
10152071 2 m K2X -
10559371 10 m K5A -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10684661 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285122456
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
SI Analytics™ Anslutningskablar och pluggar finns i olika kombinationer av elektrodsockel, instrumentkontakt och kabellängd.
  • Koaxialplugg för pH-, redox-, ammoniak- och natriumkombinationselektroder, pH- och redoxenkelelektroder samt referenselektroder i Plus-serien. L- och LB-seriens pluggar är kompatibla. LB-socklarna matchar färgerna med BlueLine-elektroderna
  • Elektrodplugg för referenselektroder från föregångaren
  • Plugg för konduktivitetsmätceller med temperatursensor och syrgasceller, för äldre modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper DIN
För användning med (utrustning) Anslutningselektroder för pH- och ORP-elektroder med plugghuvud
Typ L 1 A
Inkluderar 1m koaxialkabel, DIN instrumentkontakt
Längd (metrisk) kabel 1 m