Läs mer
Memmert™ Plug-In Tube Extension för SF160, rak
Produktkod. 17508125 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
SF160 Sterilisator
Produktkod. 17508125
Brand: Memmert™ SF160B29719
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plug-in rörförlängning avsedd för frånluftskanaler och anslutning med slang vid behov.
  • Åtföljande
  • Plug-in rörförlängning (yttre diameter 60,3 mm, inre 57 mm)
  • Rak
Specifikationer
Diameter (metrisk) Utsida 60.3 mm
För användning med (utrustning) SF160 Sterilisator