Läs mer
Memmert™ Plug-In Tube Extension för SF160plus, rak
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
SF160plus sterilisator
Beskrivning
- Åtföljande
- Plug-in rörförlängning (yttre diameter 60,3 mm, inre 57 mm)
- Rak
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Utsida | 60.3 mm |
| För användning med (utrustning) | SF160plus sterilisator |