Läs mer
Memmert™ Plug-In Tube Extension för SF750plus, rak
Produktkod. 17548365 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SF750plus sterilisator
Produktkod. För användning med (utrustning)
17548365 SF750plus sterilisator
1 options
Produktkod. 17548365 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer SF750plusB29718
Beräknad leverans: 25-11-2026
Plug-in rörförlängning avsedd för frånluftskanaler och anslutning med slang vid behov.
  • Åtföljande
  • Plug-in rörförlängning (yttre diameter 60,3 mm, inre 57 mm)
  • Rak
Specifikationer
Diameter (metrisk) Utsida 60.3 mm
För användning med (utrustning) SF750plus sterilisator