Läs mer
Memmert™ Plug-In Tube Extension för SN110plus, rak
Produktkod. 17578455 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SN110plus sterilisator
Produktkod. För användning med (utrustning)
17578455 SN110plus sterilisator
1 options
Produktkod. 17578455 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer SN110plusB29719
Beräknad leverans: 20-10-2026
Plug-in rörförlängning avsedd för frånluftskanaler och anslutning med slang vid behov.
  • Åtföljande
  • Plug-in rörförlängning (yttre diameter 60,3 mm, inre 57 mm)
  • Rak
Especificaciones
Diameter (metrisk) Utsida 60.3 mm
För användning med (utrustning) SN110plus sterilisator
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.