Läs mer
Memmert™ Plug-In Tube Extension för SN260, rak
Produktkod. 17508535 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
SN260 Sterilisator
Produktkod. 17508535
Brand: Memmert™ SN260B29718
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plug-in rörförlängning avsedd för frånluftskanaler och anslutning med slang vid behov.
  • Åtföljande
  • Plug-in rörförlängning (yttre diameter 60,3 mm, inre 57 mm)
  • Rak
Specifications
Diameter (metrisk) Utsida 60.3 mm
För användning med (utrustning) SN260 Sterilisator