Läs mer
Memmert™ Plug-In Tube Extension för SN750, rak
Produktkod. 17528715 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SN750 Sterilisator
Produktkod. För användning med (utrustning)
17528715 SN750 Sterilisator
1 options
Produktkod. 17528715 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer SN750B29718
Beräknad leverans: 05-11-2026
Plug-in rörförlängning avsedd för frånluftskanaler och anslutning med slang vid behov.
  • Åtföljande
  • Plug-in rörförlängning (yttre diameter 60,3 mm, inre 57 mm)
  • Rak
Specifikationer
Diameter (metrisk) Utsida 60.3 mm
För användning med (utrustning) SN750 Sterilisator