Läs mer
Memmert™ Plug-In Tube Extension för UF55, rak
Produktkod. 17599425 Handla allt Memmert Produkter
Diameter (metrisk):
OD 60,3 mm, ID 57 mm
Produktkod. 17599425
Brand: Memmert™ UF55B29718
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plug-in rörförlängning avsedd för frånluftskanaler och anslutning med slang vid behov.
  • Åtföljande
  • Plug-in rörförlängning (yttre diameter 60,3 mm, inre 57 mm)
  • Rak
Specifikationer
För användning med (utrustning) UF55 Ugn
Typ Plug-in Tube Extension
Diameter (metrisk) OD 60,3 mm, ID 57 mm